Learn More
Kartell™ Boîte d’expédition pour lames en polyéthylène Plastilab™
Code produit 10603672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10603672 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10603672 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0092400
En stock
Conçue avec des barres de support pour assurer la résistance et la sécurité lors du transport des lames d’échantillons.
  • Lames avec compartiments propres avec barre de support aux centres de 55 mm
  • Pour la protection de 76 lames d’échantillons de 26 mm
  • Utile pour les échantillons cytologiques et géologiques
Spécification
Quantité 10/boîte
Comprend Barres de support
Applications Échantillons cytologiques et géologiques
Type Boîte d’expédition pour lames
Dimensions (LxWxH) 97 x 84 x 6 mm
Capacité 3 lames
Matériau Polyéthylène