Learn More
Kartell™ Boîte d’expédition pour lames en polyéthylène Plastilab™
Conçue avec des barres de support pour assurer la résistance et la sécurité lors du transport des lames d’échantillons.
Marque:  Kartell™ 0092500
Code produit. 12024857
  • 17.15€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-08-2026
Description
Conçue avec des barres de support pour assurer la résistance et la sécurité lors du transport des lames d’échantillons.
  • Lames avec compartiments propres avec barre de support aux centres de 55 mm
  • Pour la protection de 76 lames d’échantillons de 26 mm
  • Utile pour les échantillons cytologiques et géologiques