Specifications
| Type d’adhésif | Acrylate |
| Couleur | Transparente |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Ruban adhésif |
| À utiliser avec (application) | Étanchéité, fixation et regroupement - Même sur des substrats difficiles dans les zones extérieures |
| Plage de températures (métrique) | -29 à 77 °C |
| Longueur (métrique) | 33 m |
| Largeur (métrique) | 25,4 mm |