Learn More
Euro Protection™ Tarpaulin en polyéthylène
Code produit 12043586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 5 m
8 m x 12 m
Quantité:
1/boîte
12/paquet
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
12043586 8 m x 12 m 1/boîte 1 pièce
12013586 4 x 5 m 12/paquet 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12043586 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 77182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le tarpaulin en polyéthylène Euro Protection™ est un couvrant pratique et léger, adapté à une variété d’utilisations comme protection.
  • En polyéthylène tissé
  • Bicolore, bleu-vert
  • Œillets tous les mètres
  • Léger
Spécification
Matériau Polyéthylène tissé
Couleur Bleu, vert
Dimensions (L x l) 8 m x 12 m
Quantité 1/boîte