Learn More
Brady™ Ruban de danger provisoire blanc/rouge en polyéthylène
Code produit 11701086 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge sur blanc
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11701086 Rouge sur blanc 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11701086 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 291426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50€
    53.61€ / 1 rouleaux
    Économisez 7.89€
    12% de réduction
En stock
Le balisage visuel permet une alerte rapide et immédiate en cas de dangers potentiels. Le ruban rayé de danger non adhésif peut être utilisé pour des applications temporaires en extérieur ou permanentes en intérieur. Ce ruban peut être noué, agrafé ou cloué sur des poteaux, des clôtures ou des barricades métalliques.
  • Le balisage visuel permet une alerte rapide et immédiate en cas de dangers potentiels.
  • Le ruban non adhésif peut être utilisé pour des applications temporaires en extérieur ou permanentes en intérieur.
  • Ce ruban peut être noué, agrafé ou cloué sur des poteaux, des clôtures ou des barricades métalliques.
Spécification
Alternate Part Number Ruban de balisage 75 mm x 500 m rouge/blanc
Description Rubalise rayée - rouge/blanc
Dimensions (L x l) 500 m x 75 mm
À utiliser avec (application) Identification générale
Longueur (impériale) 1000.7 ft.
Longueur (métrique) 500 m
Quantité d’emballage 1 de chaque
Épaisseur 0,03 mm
Largeur (impériale) 2,95 in
Largeur (métrique) 75,00 mm
Couleur Rouge sur blanc
Matériau PEHD