Learn More
Kautex™ Flacons carrés à col large en PEHD
Code produit 17808187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2 500 ml
4000 ml
Couleur:
Blanc
Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col:
21,4mm
24 mm
35 mm
42,5mm
42.5 mm
68,5 mm
68,5mm
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
190 pièces
42 pièces
700 pièces
81 pièces
90 pièces
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Diamètre (métrique) intérieur de col unitSize
17808187 50 ml Blanc 21,4mm 700 pièces
10462121 50 ml Blanc 21,4mm 1 pièce
10207860 50 ml Naturel 21,4mm 1 pièce
17898157 50 ml Naturel 21,4mm 700 pièces
10400162 100 ml Naturel 24 mm 1 pièce
10587282 100 ml Blanc 24 mm 1 pièce
10024760 250 ml Blanc 35 mm 1 pièce
10032471 250 ml Naturel 35 mm 1 pièce
10430431 350 ml Naturel 35 mm 1 pièce
17868147 350 ml Naturel 35 mm 190 pièces
10798592 500 ml Naturel 42,5mm 1 pièce
10753141 500 ml Blanc 42,5mm 1 pièce
15971431 750 ml Blanc 42.5 mm 90 pièces
10471181 750 ml Naturel 42,5mm 90 pièces
15911421 750 ml Naturel 42,5mm 90 pièces
10268060 1000 ml Blanc 42,5mm -
15981431 1000 ml Blanc 42,5mm 81 pièces
10733491 1000 ml Naturel 42,5mm 1 pièce
10452701 1500 ml Blanc 68,5mm -
15991431 1500 ml Blanc 68,5mm 42 pièces
10609522 1500 ml Naturel 68,5mm 1 pièce
10084181 2 500 ml Naturel 68,5 mm 1 pièce
10014540 4000 ml Blanc 68,5mm 1 pièce
15911441 4000 ml Blanc 68,5mm 15 pièces
10764483 4000 ml Naturel 68,5mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 17808187 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000084193
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en PP haute densité pour une légèreté, une durabilité et une solidité garanties. Les flacons carrés à col large en PEHD Kautex™ sont polyvalents et disponibles en blanc ou en couleur naturelle dans une large gamme de tailles.
  • L’ouverture à col large facilite le remplissage et le nettoyage
  • La forme carrée permet de gagner de l’espace de rangement
  • Inclut une zone d’écriture encastrée
  • Idéal pour les liquides, les pâtes et les granulés
  • Trois types de bouchons disponibles séparément
  • La plupart des formats sont homologués ONU pour les solides avec les bouchons associés (n'inclut pas les bouteilles de 50 ou 350 mL).
  • À utiliser pour l’emballage, l’envoi d’échantillons, le transport, le stockage
  • Étanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) intérieur de col 21,4mm
À utiliser avec (application) Emballage, envoi d'échantillons, transport, stockage
Matériau PEHD
Nbre par carton 700
Quantité 700/boîte
Couleur de bouchon Disponible en noir, en bleu ou en rouge.
Closure Included Non
Forme Carré
Hauteur (métrique) 88,5 mm
Type de produit Flacon à col large