Learn More
Polyéthylèneimine, ramifié, M.W. 10,000, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363898 25 g 25g
11383898 100 g 100g
11373898 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040331.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000 acts as an auxiliary agent. It is used in paper-making, water treatment, detergents, adhesives and cosmetics. It is investigated as non-viral vector carriers in research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-98-6
Formule moléculaire ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Poids moléculaire (g/mol) 43.07
Numéro MDL MFCD00084427
Clé InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CID PubChem 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nom IUPAC aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethyleneimine, branched
Couleur Jaune
Note relative au nom M.W. 10,000
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Soluble in toluene,methanol,ethanol,chloroform and xylene. Insoluble in water,alcohol,benzene,ethyl ether and acetone.
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Amine-like
compliance-icons
Identifiant produit
  • Polyethyleneimine, branched, M. W. 10,000
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine