Learn More
Polyéthylèneimine, ∽ M.N. 60,000, 50 % masse de solution aqueuse, ramifiée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10592354 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10592354 1 kg Flacon en verre 1kg
10720881 100 g Flacon en verre -
10499650 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10592354 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 178570010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-98-6 , 7732-18-5
Formule moléculaire ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Poids moléculaire (g/mol) 43.07
Numéro MDL MFCD00084427
Clé InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CID PubChem 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nom IUPAC aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethyleneimine
Note relative au nom 50 wt. % Aqueous Solution, Average M.W. 50-60000
Forme physique Liquide visqueux
Point d’ébullition 100.0°C
Formule linéaire (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y
Densité 1.0700g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 1 kg
Point d’éclair >110°C
Pourcentage de pureté 48 to 52% (solids)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.07
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'éliminat.