Learn More
Polyéthylèneimine, MP Biomedicals
Code produit 11485362 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485362 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11485362 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219544450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.54€
    38.85€ / 50mL
    Économisez 5.69€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
9002-98-6 (polyamine P), solution aqueuse à 50 %
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethyleneimine, 50%
Note relative au nom Solution aqueuse
CAS 9002-98-6
Quantité 50 mL
Formule moléculaire ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Numéro MDL MFCD00084427
Synonyme ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
Clé InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Nom IUPAC aziridine
Poids moléculaire (g/mol) 43.07
CID PubChem 9033
ChEBI CHEBI:30969
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Polyethyleneimine, 50% Aqueous Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: polyethylene amine