Learn More
Polyéthylénine, TRC
Code produit 30003468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003468 50 mL 50mL
30003300 25 mL 25mL
30011793 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003468 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP92697550ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-98-6
Formule moléculaire -HN-[CH 2 CH 2 NH-]n
Synonyme Adcote 372, Adcote372MW;Aldrich 408719;Aldrich 482595;Aziridine Polymer;Basocoll PR 8086;Basomin G 500;Basonal White FO 1;Bufloc 595;CF 218;CF 218 (Polymer);CP 8994;Corcat P 100;Corcat P 12;Corcat P 145;Corcat P 150;Corcat P 18;Corcat P 200;Corcat P 600;Duramax 1007;EA 275;EAz 1300;EAz 800;EC 005;EL 402;EL 420;EP 108;EP 108 (Polymer);Emerlube 6717;Epomin;Ethyleneimine Homopolymer;Ethylenimine Homopolymer;Everamine;Everamine 150T;Everamine 210T;Everamine 500T;Everamine 50T;F 2S;FC;Fluka P 3142;G 100;G 20;G 20WF;G 35;G 500;HF;HG 20;HM 2000;HZ 20;HZ 20 (Polyamine);IP 232;JS 980;K 203C;Katax 6760;L 771;Liposol G;Loxanol MI 6730;Loxanol MI 6735;Lugalvan G 15;Lugalvan G 20;Lugalvan G 35;Lugalvan G 50;Lupasol 800;Lupasol P-WF;Lupasol PN 40;Lupasol PR;Lupasol PR 8515;Lupasol PS;Lupasol R;Lupasol SN;Lupasol WF;Lupasoli G;Lupazol;Luposal P;Luprasol SK;Mica A 131X;Montrek 1000;Montrek 12;Montrek 18;Montrek 6;Montrek 600;OEI 800;Oribain EL 420;P 0381;P 100;P 100 (Polyamine);P 1000;P 1030;P 200;P 3142;P 3143;P 600;P 600XE;P 70;P 70 (Polyamine);PC 8994;PEI;PEI 1;PEI 100;PEI 1000;PEI 1120;PEI 12;PEI 18;PEI 2;PEI 300;PEI 400;PEI 6;PEI 600;PEI 700000;PEO 113V;PR 20;PR 20 (Release Agent);PR 8515;Poly 8;Polyaziridine;Polyethenimide;Polyimin P;Polymin 6;Polymin FL;Polymin G 100;Polymin G 15M;Polymin G 20;Polymin G 35;Polymin G 500;Polymin HM;Polymin HS;Polymin PR 9711;Polymin PR 971L;Polymin SKA;Polymin SNA;Polymin WF;Polymin Waterfree;Rewin CLE;Rhenocure DR;SN;SP 003;SP 006;SP 012;SP 012D;SP 018;SP 1050;SP 110;SP 200;SP 300;SP 400;SP 400 (Polyimine);SP 600;Sedipur CL 930;T 13A;TS 280;TS 280 (Crosslinking Agent);Titabond 185E;Titabond T 100;Toyobain 210K;Toyobine 210K;Tydex 12;UN 3082;UP 300;UP 300 (Polyamine);WF;XA 1007;XUS 19036.01
SMILES NCCN(CCNCCN(CCN(CCNCCN)CCN(CCN)CCN)CCNCCN)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylenimine
Quantité 50 mL
Formule InChI InChI=1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2