Learn More
Acide polygalacturonique, > 86 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11498360 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 11498360
Marque: MP Biomedicals 0210271105
Identifiants chimiques
CAS 25990-10-7
Formule moléculaire (C6H8O6)n
Poids moléculaire (g/mol) 194.14
Numéro MDL MFCD00131972
Clé InChI AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Synonyme galacturonan, alpha-d-galactopyranuronic acid, calcium pectate, sodium pectate, alpha-d-galacturonic acid, calcium polygalacturonate, pectate, d-galacturonan, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
CID PubChem 445929
ChEBI CHEBI:33885
Nom IUPAC Acide (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétrahydroxyoxane-2-carboxylique
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polygalacturonic acid
Note relative au nom from Pectin
Couleur Beige à Blanc
Plage de pourcentage du dosage >86%
Quantité 5 g
Poids de la formule (176)n; n=150 to 400
Pourcentage de pureté 88.7%
Forme physique Poudre cristalline