Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 à 20
Code produit 10545771 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1000g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10545771 5 kg 5kg
10400502 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10545771 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 711003.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00€
    1307.25€ / 5kg
    Économisez 72.75€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Granulométrie 15 à 25 μm
Porosité 100 Å
Phase stationnaire POLYGOPREP 100 à 20
Technique Chromatographie liquide
pH 2 à 8
Quantité 5 kg
Adsorbant POLYGOPREP
Aire de la surface (métrique) 280 m2/g
Type de produit Polygoprep
Matériau Silice
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide