Spécification
| Granulométrie | 10 à 15 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Phase stationnaire | POLYGOPREP 60 à 12 |
| Technique | Chromatographie liquide |
| pH | 2 à 8 |
| Quantité | 1 kg |
| Adsorbant | POLYGOPREP CN |
| Aire de la surface (métrique) | 350 m2/g |
| Type de produit | Polygoprep |
| Matériau | Silice |
| Afficher plus |