Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 50 C18
Code produit 10670332 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Conditionnement:
1000g
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10670332 1 kg 1000g
10575951 0,1 kg 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10670332 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 711500.1000
Spécification
Granulométrie 40 à 63 μm
Porosité 60 Å
Phase stationnaire POLYGOPREP 60 à 50
Technique Chromatographie liquide
pH 2 à 8
Quantité 1 kg
Adsorbant POLYGOPREP C18
Aire de la surface (métrique) 350 m2/g
Type Polygoprep
Matériau Silice
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide