Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 80 C18
Code produit 10266261 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Conditionnement:
1 pièce
1000g
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10266261 0,1 kg 100g
10022741 1 kg 1000g
10300255 1 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10266261 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 711011.100
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Spécification
Granulométrie 63 à 100 μm
Porosité 60 Å
Phase stationnaire POLYGOPREP 60 à 80
Technique Chromatographie liquide
pH 2 à 8
Quantité 0,1 kg
Adsorbant POLYGOPREP C18
Aire de la surface (métrique) 350 m2/g
Type de produit Polygoprep
Matériau Silice
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide