Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram Alox N/UV254
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
Feuilles en polyester N/UV254 Macherey-Nagel Alox, Dimensions : 4 x 8 cm, Taille de pores : 60 A, Indicateur fluorescent : UV254, Épaisseur : 0,2 mm
Plaque CCM prête à l'emploi
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque alumine
• Oxyde d'aluminium basique (pH=9), surface spécifique 200m2/g, taille des pores 60 Å liant organique
• Activation des plaques par chauffage à 120°C pendant 10 min avant utilisation conseillée
• Conserver à l'abri de l'humidité
• Plaque CCM
• Support Polygram™
• Support en polyester incassable, épaisseur 0,2mm
• Résiste à tous les solvants
• Découpage aux ciseaux pour obtenir le format désiré ou découper des composés et les éluer après séparation
• Recommandé pour des éluants à forte teneur en eau
• Carbonisation possible, 160°C max.
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque alumine
• Oxyde d'aluminium basique (pH=9), surface spécifique 200m2/g, taille des pores 60 Å liant organique
• Activation des plaques par chauffage à 120°C pendant 10 min avant utilisation conseillée
• Conserver à l'abri de l'humidité
• Plaque CCM
• Support Polygram™
• Support en polyester incassable, épaisseur 0,2mm
• Résiste à tous les solvants
• Découpage aux ciseaux pour obtenir le format désiré ou découper des composés et les éluer après séparation
• Recommandé pour des éluants à forte teneur en eau
• Carbonisation possible, 160°C max.
Spécification
Spécification
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 50/boîte |
| Type | Feuille de polyester |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| Dimensions (L x l) | 5 x 20 cm |