Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram Alox N/UV254
Code produit 10499171 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 8 cm
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10499171 20 x 20 cm 25 pièces
10252901 4 x 8 cm 50 pièces
10236381 5 x 20 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10499171 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 802023
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Feuilles en polyester N/UV254 Macherey-Nagel Alox, Dimensions : 4 x 8 cm, Taille de pores : 60 A, Indicateur fluorescent : UV254, Épaisseur : 0,2 mm
Feuilles en polyester N/UV254 Macherey-Nagel Alox, Dimensions : 4 x 8 cm, Taille de pores : 60 A, Indicateur fluorescent : UV254, Épaisseur : 0,2 mm
Plaque CCM prête à l'emploi
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque alumine
• Oxyde d'aluminium basique (pH=9), surface spécifique 200m2/g, taille des pores 60 Å liant organique
• Activation des plaques par chauffage à 120°C pendant 10 min avant utilisation conseillée
• Conserver à l'abri de l'humidité
• Plaque CCM
• Support Polygram™
• Support en polyester incassable, épaisseur 0,2mm
• Résiste à tous les solvants
• Découpage aux ciseaux pour obtenir le format désiré ou découper des composés et les éluer après séparation
• Recommandé pour des éluants à forte teneur en eau
• Carbonisation possible, 160°C max.
Spécification
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Feuille de polyester
Indicateur fluorescent UV254
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm