Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram CEL 300 PEI
Code produit 10206861 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10206861 20 x 20 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10206861 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 801053
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
TLC polyester sheets with fibrous cellulose impregnated with polyethyleneimine (PEI).
Specifications
Quantité 25/boîte
Type Feuille de polyester
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm