Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram CEL 300 PEI/UV254
Code produit 10013021 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10013021 20 x 20 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10013021 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 801063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    221.55€ / 25 pièces
    Économisez 16.45€
    6% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
TLC des feuilles de polyester avec de la cellulose fibreuse imprégnée de polyéthyléneimine (PEI).
Spécification
Type Feuille de polyester
Indicateur fluorescent UV254
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm