Description
Feuilles CCM en polyester, couche de cellulose, POLYGRAM CEL 300
- Matériau de la base : feuilles en polyester revêtues de cellulose
- Mode : phase normale
- Dureté de la couche : standard, souple
Adsorbant :
- Feuilles en polyester revêtues de cellulose
- Phase CEL 300
- Indicateur UV : non
- Type de particules : particules entièrement poreuses (FPP)
- Forme des particules : irrégulière
- Granulométrie de 2 à 20 μm
- Liants : Oui
Indicateurs :
Cette plaque peut être utilisée avec différents indicateurs : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm) ; Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants :
Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Applications recommandées :
Acides aminés, glucides, acides carboxyliques, substances polaires
Caractéristiques générales des plaques de verre CCM de Macherey-Nagel :
- Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
- Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
- La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
- Les plaques de verre sont robustes, résistantes à la chaleur et chimiquement résistantes à toutes les phases mobiles et réactifs de visualisation courants.
- Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
- Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
Spécification
Spécification
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Feuille de polyester |
| Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |
| Dimensions (L x l) | 20 x 20 cm |