Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre Polygram SIL G-25
Code produit 12854421 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 10 cm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12854421 5 x 10 cm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12854421 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 809017.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    286.25€ / 200 pièces
    Économisez 51.75€
    15% de réduction
En stock
Spécification
Porosité 60 Å
Quantité 200/boîte
Type Plaque en verre
Volume des pores 0,75 ml/g
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 5 x 10 cm