Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram SIL G/UV
Code produit 10709182 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
40 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 20 cm
Conditionnement:
200 pièces
25 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10709182 20 x 20 cm 25 pièces
12874561 2,5 x 7,5 cm 200 pièces
10505751 40 x 20 cm -
10308081 4 x 8 cm 50 pièces
10572513 5 x 20 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10709182 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 805013
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Feuilles en PE SIL G Macherey-Nagel, Dimensions :40 x 20 cm, taille des pores :60 A, Volume des pores :0,75 ml/g, Quantité :Boîte de 25, Épaisseur :0,2 mm
Feuilles en PE SIL G Macherey-Nagel, Dimensions :40 x 20 cm, taille des pores :60 A, Volume des pores :0,75 ml/g, Quantité :Boîte de 25, Épaisseur :0,2 mm
Spécification
Matière absorbante Polyester
Matériau Gel de silice non modifié (SiOH)
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/Bte
Type Feuille de polyester
Volume des pores 0,75 ml/g
Adsorbant Gel de silice non modifié (SiOH)
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm