Learn More
Scilabub™ Gant cryogénique en polyimide
Code produit 12342239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
Conditionnement:
1 paire
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12342239 Moyen 1 paire
12981185 Grande 1 paire
11813811 Grande 2 pièces
11803811 Moyen 2 pièces
12961185 Standard 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12342239 Fournisseur Scilabub™ Code fournisseur GLO/CMEM
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants cryogéniques en polyimide ont été spécialement développés pour la manipulation d’objets très froids stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (allant de -120°C à -190°C).
  • Développés pour la manipulation d’objets très froids, généralement ceux stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (dans la plage allant de -120°C à -190°C)
  • Les gants ne doivent pas être immergés dans de l’azote liquide
  • La couche externe est un matériau étanche pour résister à l’eau condensée sur des surfaces froides
  • Perméable aux gaz (y compris à la vapeur d’eau) pour un confort accru de l’utilisateur, de sorte qu’il n’y a pas de condensation moite à l’intérieur
  • Trous de couture non scellés pour réduire la masse autour des doigts
  • Très durable, et conserve sa flexibilité (bien qu’avec un certain raidissement) pendant de longues périodes dans des atmosphères froides
  • Matériau extérieur en polyimide, polyoléfine avec un peu de polyester comme remplissage et doublure en coton
  • Fabriqué selon la norme EN511
Spécification
Classification EPI catégorie III
Coating Material PI
Couleur Bleu
Matériau Tissu
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Temperature (Metric) Max -190 °C
Matériau de revêtement Coton
Quantité 1/boîte
Résistant à Eau
Longueur (métrique) 500 mm