Learn More
Film en polyimide, 0,008 mm d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
100mm
150mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354867 300 x 300 mm 300mm
11344867 100 x 100 mm 100mm
11334867 150 x 150 mm 150mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11354867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041896.HB
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62929-02-6
Formule moléculaire C35H28N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 588.62
Numéro MDL MFCD00677744
Clé InChI CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
CID PubChem 6454485
Nom IUPAC 1-(4-aminophényl)-1,3,3-triméthyl-2H-indén-5-amine ; 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyimide film
Note relative au nom 0.008mm thick
Forme physique ≈0,1136g / 100 x 100 mm
Quantité 300 x 300 mm