Learn More
Film en PI, épaisseur 0,013 mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
100mm
150mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384867 150 x 150 mm 150mm
11374867 100 x 100 mm 100mm
11364867 300 x 300 mm 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11384867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041897.GT
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Polyimide film is used in electronic and integrated circuit industries. It is also used for the reverse osmotic film in purification of water and the concentration of dilute materials from water. It finds application in making high temperature tape, IC Passivation coating, LCD alignment layer and insulated materials. It plays an important role in consumer electronic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62929-02-6
Formule moléculaire C35H28N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 588.62
Numéro MDL MFCD00677744
Clé InChI CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
CID PubChem 6454485
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyimide film
Note relative au nom 0.013mm thick
Forme physique ≈0,1846 g/100 x 100 mm
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 150 x 150 mm
Nom IUPAC 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine; 5-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione