Learn More
Film de polyimide, 0,025 mm d’épaisseur x 20 mm de largeur 33 m, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
33 m
Conditionnement:
33m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411737 33 m 33m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15411737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041898.UL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyimide
Note relative au nom 0.025mm thick x 20mm width
CAS 62929-02-6
Forme physique Film
Formule moléculaire C35H28N2O7
Numéro MDL MFCD00677744
Synonyme polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
Quantité 33 m
Clé InChI CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Nom IUPAC 1-(4-aminophényl)-1,3,3-triméthyl-2H-indén-5-amine ; 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 588.62
CID PubChem 6454485