Learn More
Masterflex™ Tubulure en polyimide
Code produit 15253295 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,76 mm
0,914 mm
1,42 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15253295 0,914 mm 5 pièces
11730209 1,42 mm 1 pièce
15173523 0,76 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15253295 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9582008
Expédition estimée: 21-05-2027
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre
  • Excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, aux rayonnements et à l’abrasion.
  • Forte résistance diélectrique.
  • Couleur ambrée claire.
  • La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NEMA.
  • Plage de températures : -418 à +896°F (-250 à +480°C)
  • Stérilisation : En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; NSF-61 ; sans phtalates ; USP ; 3A ; FDA ; sans DEHP
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,914 mm
Matériau PA
Diamètre (métrique) externe 1,016 mm
Longueur totale (impériale) 5 pieds
Longueur totale (métrique) 1,5 m
Épaisseur (métrique) 0,0508 mm
À utiliser avec (application) À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre.
Température min. de fonctionnement (impériale) –418deg;F
Température min. de fonctionnement (métrique) -250°C
Quantité d’emballage 5 pi/boîte.
Propriétés de résistance Excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, au rayonnement et à l’abrasion ; résistance diélectrique élevée.
Méthode de stérilisation Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
Couleur Ambré clair
Pression maximale 550°psi
Max. Operating Temperature (English) 896 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 480 °C