Learn More
Acide polyinosinique (90 %), TRC
Code produit 30408810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30408810 10 g 10g
30418398 5 g -
30426994 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408810 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP69897510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30918-54-8
Formule moléculaire C10H13N4O8P
Poids moléculaire (g/mol) 348.21
Synonyme NSC 120952, Poly(5'-inosinic Acid), Poly(IMP), Poly(rI), Polyinosinic acid, ((2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen Phosphate
SMILES OP(OC)(OC[C@@H]1[C@@H](OC)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=CNC3=O)=C3N=C2)O1)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyinosinic Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H13N4O8P/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Poids de la formule 348.0471