Learn More
Cytiva Plateau collecteur en polymère pour unité de focalisation isoélectrique Ettan™ IPGphor™ 3
Code produit 10468454 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Ettan IPGphor 3 Unité IEF
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10468454 Ettan IPGphor 3 Unité IEF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10468454 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 11002580
Expédition estimée: 11-01-2027
Plateau collecteur en polymère pour unité de focalisation isoélectrique Ettan™ IPGphor™ 3
  • Cupule pour chargement
  • À utiliser avec l’unité de focalisation isoélectrique Ettan IPGphor 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Ettan IPGphor 3 Unité IEF
Type Plateau collecteur en polymère pour chargement de cupules Ettan IPGphor
Matériau Plastique
Nbre de gels 1 à 12
Quantité Format complet