Learn More
Polyméthylhydrosiloxane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10774823 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10774823 100 g Flacon en verre 100g
10179552 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10774823 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175091000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9004-73-3 | (CH4OSi)n | 60.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-73-3
Formule moléculaire (CH4OSi)n
Poids moléculaire (g/mol) 60.13
Numéro MDL MFCD00084478
Clé InChI TXYXVOOPRILIHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme polymethyl hydrosiloxane, 2-methyl-1,2-oxasilinanato, ch3 3sio ch3 hsio nsi ch3 3
CID PubChem 12487658
Nom IUPAC 2-méthyl-1,2$l^{3}-oxasilinane
SMILES C[SiH](-*)O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polymethylhydrosiloxane
Couleur Incolore
Forme physique Liquide visqueux
Formule linéaire (CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
Densité 1.0000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: may react, soluble in most common organic solvents, (should not be used in halocarbon solvent because, of the possibility of hydride-halide interchange, on catalysis or with heating)
Quantité 100 g
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3970 to 1.4010
Gravité spécifique 1
Viscosité 15-30 mm2/s (25°C)