Learn More
Micronova™ Lingette nettoyante irradiée MittWipe Micronova PolyMitt™
Tous les produits Micronova Produits
Description
Les lingettes nettoyantes irradiées MittWipes Micronova PolyMitt™ sont de taille standard, et conçues pour s’adapter confortablement sur une main gantée, ce qui facilite le nettoyage autour des chariots, des étagères, des cuves, des tubulures et des autres zones difficiles à nettoyer dans les salles blanches. Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques et disponible en tissu polyester lisse ou texturé.
- Lingette nettoyante durable pour les zones difficiles à nettoyer
- Lingettes polyvalentes et de grande qualité avec le confort et la sécurité d’un gant
- Taille unique : s’adaptent confortablement sur une main gantée
- Conçues pour nettoyer les zones difficiles à atteindre dans les salles blanches
- Disponibles dans deux tissus pour le nettoyage spécialisé :
- Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
- Disponible avec ou sans couche de mousse d’uréthane
- Compatible avec les désinfectants puissants
- Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques
- Autoclavables
- Réutilisable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes irradiées pour mitaine |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Largeur (impériale) | 8 in |
| Largeur (métrique) | 20,3 cm |
| Matériau | Polyester à mailles lisses, mousse d'uréthane simple face |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Dimensions (L x l) | 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in) |
| Afficher plus |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.