Learn More
Kinematica™ Broyeur à couteaux ou par chocs POLYMIX™ PX-MFC 90 D
Code produit 11910359 Tous les produits Kinematica Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Broyeur à lame
Broyeur à marteau
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Type de prise Conditionnement
11910359 Broyeur à marteau Prise EU 1 pièce
11900359 Broyeur à lame Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11910359 Fournisseur Kinematica™ Code fournisseur 35010021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8702.81€
    7852.00€ / 1 pièces
    Économisez 850.81€
    9% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Le Polymix™ MFC 90 D dispose d’accessoires de broyage et de tamis faciles à modifier pour étendre la gamme d’échantillons pouvant être traités. La manipulation simple, la sécurité utilisateur élevée et les résultats de broyage efficaces ne sont que
Le Polymix™ MFC 90 D dispose d’accessoires de broyage et de tamis faciles à changer pour étendre la gamme d’échantillons pouvant être traités.La manipulation simple, la sécurité utilisateur élevée et les résultats de broyage efficaces ne sont que qu
  • Volume utile d’environ 300 ml (volume de l’entonnoir)
  • Moteur 3 phases à haute fréquence de 600 W avec régulation de vitesse de 50 tr/min à 6 000 tr/min
  • Protection intégrée contre la surchauffe, la surcharge et le blocage
  • Interrupteur de sécurité pour arrêt automatique
  • Économie d’énergie grâce à la mise en veille automatique
  • Marteau de broyage ou lame de broyage
  • Taille du tamis 2 mm.
Spécification
Type de produit Broyeur à marteau
Dimensions (L x l x H) 325 x 251 x 480 mm
Alimentation électrique 230 V/GB, 50 Hz, puissance d’entrée du moteur de 1 000 W
À utiliser avec (application) Broyage d’échantillons secs
Type de prise Prise EU
Tension 230 V
Watts 1000 W
Poids (métrique) 12 kg
Fréquence 50/60 Hz