Learn More
Melford Sulfate de polymyxine B
Code produit 30018704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018704 5 g 5g
30018703 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018704 Fournisseur Melford Code fournisseur P401605.0
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Le sulfate de polymyxine B est un antibiotique appartenant à la classe des polymyxines et principalement efficace contre les bactéries Gram négatives.
Le sulfate de polymyxine B est un antibiotique qui appartient à la classe des antibiotiques de la polymyxine et qui est principalement efficace contre les bactéries à Gram négatif.
Le sulfate de polymyxine B est un antibiotique appartenant à la classe des polymyxines et principalement efficace contre les bactéries Gram négatives.
La polymyxine B est dérivée de Bacillus polymyxa et agit en perturbant l'intégrité de la membrane cellulaire bactérienne.
Dans le domaine de la microbiologie et de la culture cellulaire, le sulfate de polymyxine B est couramment utilisé pour prévenir la contamination bactérienne. Il est particulièrement efficace contre les bactéries Gram négatives, y compris les souches multirésistantes telles que Pseudomonas aeruginosa. Les chercheurs ajoutent de la polymyxine B aux milieux de culture ou aux solutions pour inhiber la croissance de ces bactéries et maintenir la pureté des cultures.
Globalement, le sulfate de polymyxine B est un antibiotique précieux sur le marché des sciences de la vie, principalement utilisé en microbiologie, en culture cellulaire et en recherche en biologie moléculaire. Son efficacité contre les bactéries Gram-négatives et les souches multirésistantes en fait un outil essentiel pour le maintien de cultures stériles et l'étude des agents pathogènes bactériens. Toutefois, une attention particulière doit être portée à sa toxicité potentielle lors de son utilisation dans des applications de culture cellulaire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Polymixin B Sulfate
CAS 1405-20-5
Quantité 5 g
Formule moléculaire C55H96N16O13-2H2SO4