Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polymyxin B sulfate |
| Type | Sulfate de polymyxine B |
| Forme physique | Poudre |
| CAS | 1405-20-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 mU |
| Formule moléculaire | C48H84N16O17S |
| Numéro MDL | MFCD00131991 |
| Synonyme | Aerosporin |
| Clé InChI | HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Polymyxin B Sulfate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.