Learn More
Polymyxine B Sulfate, TRC
Code produit 17991545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991545 1 g 1g
17933715 500 mg 500mg
17920395 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17991545 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6894001G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-20-5
Formule moléculaire C55H96N16O13 2H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 1385.61
Synonyme Polymyxin B sulfate, Aerosporin, Mastimyxin, Polymixin B sulfate, Polymyxin B1-polymyxin B2 sulfate, Polymyxin B Sulfate
Nom IUPAC Polymyxine B sulfate
SMILES CCC(C)CCCCC(=O)NC(CCN)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCN)C(=O)NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC1=O)CCN)CC2=CC=CC=C2)CC(C)C)CCN)CCN)C(C)O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polymyxin-B 2,5-sulfate
Quantité 1 g
Formule InChI InChi=1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
Poids de la formule 1301.735