Learn More
Thermo Scientific™ Gélose polymyxine, pyruvate, jaune d’œuf, mannitol, bleu de bromothymol (PEMBA)
Code produit 10492113
Change view
Click to view available options
Volume plein:
17 ml
Poids plein:
17 g ± 5 %
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume plein Poids plein unitSize
10492113 17 ml 17 g ± 5 % 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10492113 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5048A
Isolez et dénombrez Bacillus cereus à l’aide d’une gélose sélective et diagnostique au bleu de bromothymol, au jaune d’œuf, à la polymyxine et au mannitol.
Isolez et dénombrez le Bacillus cereus des échantillons alimentaires grâce à la gélose bleue sélective et diagnostique polymyxine, pyruvate, jaune d’œuf, mannitol, bleu de bromothymol (PEMBA) Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu PEMBA testé ISO 11133:2014 est suffisamment sélectif pour pouvoir détecter de petites quantités de cellules et de spores de Bacillus cereus en présence de nombreux autres contaminants alimentaires. Le milieu est aussi suffisamment diagnostique pour que les colonies de Bacillus cereus soient facilement identifiées et confirmées par examen microscopique1.
Le rôle de Bacillus cereus dans le cadre d’intoxications alimentaires, liées en particulier à la consommation de riz contaminé, est désormais bien documenté2,3,4.
Dans la formulation de la gélose PEMBA, un niveau de peptone de 0,1 % et l’ajout de pyruvate de sodium améliorent la précipitation du jaune d’œuf et la sporulation. Le bleu de bromothymol est ajouté comme indicateur de pH pour détecter l’utilisation du mannitol. Le milieu est rendu sélectif par l’ajout du supplément sélectif Bacillus Cereus , qui donne une concentration finale de 100 UI de polymyxine B par ml de milieu. La polymyxine B est un agent sélectif pour l’isolement de Bacillus cereus5
Les colonies caractéristiques de Bacillus cereus sont crénelées, ont un diamètre d’environ 5 mm et une couleur distinctive allant du turquoise au bleu paon, entourée d’un bon précipité de jaune d’œuf de la même couleur. Ces caractéristiques distinguent Bacillus cereus des autres espèces de Bacillus, sauf Bacillus thuringiensis. D’autres organismes réagissant au jaune d’œuf qui peuvent se développer sur le milieu, notamment Staphylococcus aureus, Serratia marcescens et Proteus vulgaris, se distinguent de Bacillus cereus par la forme et la couleur des colonies. Ces organismes produisent également une réaction de clarification du jaune d’œuf, contrairement au précipité du jaune d’œuf produit par Bacillus cereus.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune soufre, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose polymyxine, pyruvate, jaune d’œuf, mannitol, bleu de bromothymol (PEMBA)
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Volume plein 17 ml
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Couche unique
Quantité 10/boîte