Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Polynit
BIOPHARMA
Code produit 13493919 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
23 x 23 cm
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
13493919 23 x 23 cm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13493919 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PN99 IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.97€
    639.77€ / 1000 pièces
    Économisez 106.20€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Nettoyez et essuyez les surfaces intérieures et extérieures des produits. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Polynit offrent de faibles niveaux de particules et de matières extractibles et un bon taux d’absorption de solvants.
  • Blanchissage et emballage en salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 45
  • Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
  • Bon taux d’adsorption des solvants
  • Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Idéales pour le nettoyage et l’essuyage polyvalents des surfaces extérieures des produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Absorbance Intrinsèque : 2,68ml/g
Extrinsèque : 370ml/m² ;
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 140g/m² ;
Structure Tricot interlock
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 23 x 23 cm
Épaisseur 1 pli