Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clips de joints coniques en POM Keck™
Code produit 10458782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Turquoise
Vert
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10458782 Vert 10 pièces
10418212 Bleu 10 pièces
10204241 Rouge 10 pièces
10244141 Turquoise 10 pièces
10579941 Jaune 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10458782 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 01103724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00€
    39.17€ / 10 pièces
    Économisez 19.83€
    33% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Assure une connexion sécurisée tout en empêchant les dommages aux tubulures en verre et en augmentant la sécurité au laboratoire. Les clips de joints coniques en POM Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ sont fabriqués à partir de polyoxyméthylène
  • Bonnes propriétés de ressort
  • Code couleur par taille
  • Ne corrodent pas et ne se déforment pas
Spécification
Quantité 10/paquet
Type Clip d’assemblage
Matériau POM
À utiliser avec (équipement) Pour les joints rodés coniques
Couleur Vert