Learn More
BRAND™ Polypropylene 120° Y-shape Tubing Connector
Code produit 10078470 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
:
Overall Length (Metric): 65 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10078470 Overall Length (Metric): 65 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10078470 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 153020
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Three arms at equal angles of 120°
  • Grey
  • Pack of 20
  • Inner diameter tubing: 10 - 11
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Matériau Polypropylène
    Longueur totale (métrique) 65 mm
    Quantité d’emballage 20
    Format 120° connectors
    Couleur Gris