Learn More
Brand™ Bécher à urine, PP, sans bouchon, CE-IVD
Code produit 10384941 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
125 mL
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10384941 125 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10384941 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 758901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    116.50€ / 1000 pièces
    Économisez 6.50€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
En PP.
  • Fabriqué à partir de PP
  • Pour la manipulation hygiénique et inodore d’échantillons d’urine
  • Marquage CE conformément à la directive européenne IVDR 2017/746
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bécher à urine
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 70 mm
Nb par paquet 1 000/paquet
Volume (métrique) 125 mL