Learn More
Kappes Systeme™ Bac divisible 4085 en PP
Code produit 10655053
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Dimensions (L x l x H):
400 x 113 x 85 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10655053 Bleu 400 x 113 x 85 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10655053 Fournisseur Kappes Systeme™ Code fournisseur 6631.00.3344
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Spécification
Type Réservoir de stockage
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Forme Rectangulaires
Type de montage Empilable
À utiliser avec (application) Stockage
Séries 4085
Quantité 1/Paquet
Dimensions (L x l x H) 400 x 113 x 85 mm
Longueur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) 113 mm
Hauteur (métrique) 85 mm
À utiliser avec (équipement) Étagère et/ou armoire système