Learn More
Eppendorf™ Adaptateur en PP
Code produit 10738052 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
FIL GL 32 à NS 24/29
Filetage GL 32 à NS 29/32
Flacon fileté 32 à 28 mm
Flacon fileté GL 32 à GL 27
Flacon fileté GL 32 à GL 45
Flacon fileté GL 45 à GL 35
Flacon fileté GL 45 à GL 38
Flacon fileté GL 45 à S 40
Flacon fileté de 25 mm
Goulot d’étranglement 19/26
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10738052 Flacon fileté 32 à 28 mm -
10023211 Flacon fileté de 25 mm 1 pièce
10206531 Flacon fileté GL 32 à GL 27 1 pièce
10586911 Flacon fileté GL 32 à GL 45 1 pièce
10277011 FIL GL 32 à NS 24/29 1 pièce
10217111 Filetage GL 32 à NS 29/32 1 pièce
10237111 Flacon fileté GL 45 à GL 38 1 pièce
10691312 Flacon fileté GL 45 à GL 35 1 pièce
10328661 Flacon fileté GL 45 à S 40 1 pièce
10338611 Goulot d’étranglement 19/26 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10738052 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4960800058
En stock
Spécification
Type de produit Adaptateur
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Flacon fileté 32 à 28 mm
Quantité 1 de chaque
Diamètre du filetage de 32 à 28mm