Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fûts en polypropylène avec tuyau de décharge et robinet d’arrêt
Code produit 10641253 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Longueur totale (métrique):
60 cm
74 cm
90 cm
109 cm
134 cm
159 cm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Longueur totale (métrique) Conditionnement
10641253 80 cm 90 cm 1 pièce
10261972 50 cm 60 cm -
10303382 65 cm 74 cm 1 pièce
10550882 100 cm 109 cm 1 pièce
10251972 150 cm 159 cm 1 pièce
10343282 125 cm 134 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10641253 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 56000802
En stock
La pompe vide-fûts en polypropylène Buerkle™ avec tube de décharge et robinet d’arrêt permet un transfert rapide de liquides depuis les fûts, les boîtes et les réservoirs.
  • Joints en PTFE
  • La bonne résistance chimique du PP permet le transfert des acides, des alcalis et des détergents agressifs
  • Le clapet anti-retour monté sur la partie inférieure de la pompe vide-fûts et la profondeur d’immersion qui peut être réglé en continu à l’aide des joints à vis du fût garantissent une bonne élimination du liquide résiduel
  • Le joint à vis du fût fixe solidement la pompe du fût au fût
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industriel
Débit 260 mL/coup
Comprend Flexible d'écoulement; robinet
Taille de l’ouverture (métrique) 32 mm
Poids (métrique) 0,8 kg
Longueur totale (métrique) 90 cm
Profondeur (métrique) 80 cm
Longueur du tube de pompe 80 cm
Propriétés de résistance Produits chimiques
Matériau Polypropylène, PTFE
Type de produit Pompe de fût
À utiliser avec (équipement) Baril, boîte, cuves, produits alimentaires