Learn More
Buerkle™ Raccords à vis pour fût en PP
Code produit 10309780 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Mauser 2 in, filetage extérieur grossier
R 2 in, filetage externe en acier fin
Tri-Sure, filetage extérieur à pas grossier
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
10309780 Mauser 2 in, filetage extérieur grossier 1 pièce
10625571 R 2 in, filetage externe en acier fin 1 pièce
10126370 Tri-Sure, filetage extérieur à pas grossier 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10309780 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 56003170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Joint à vis du fût en polypropylène Buerkle™ pour un raccordement sûr au fût, disponible dans trois modèles de filetage différents.
  • Joint à vis du fût fabriqué en PP pour un raccordement sûr au fût, disponible dans trois modèles de filetage différents
  • Pour le prélèvement de liquides non inflammables
  • Les connecteurs du récipient rendent la décantation encore plus facile et sûre grâce à leur raccordement plus fiable aux fûts
  • Les connecteurs maintiennent la pompe dans le fût, permettent un changement de position verticale et l’échange d’air nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pompe vide-fût
Matériau Polypropylène
Dimensions Mauser 2 in, filetage extérieur grossier
Type Joints à vis pour fût
Poids (métrique) 25 kg