Learn More
Eppendorf™ Flacon en PP
Code produit 10323852 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10323852 400 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10323852 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5810729009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    214.00€ / 2 pièces
    Économisez 21.00€
    8% de réduction
En stock
Conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
  • Flacon à centrifuger en plastique à col large
  • PP
  • 400 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 400 ml
Matériau Polypropylène
Type de produit Flacon à centrifuger