Learn More
Gilson™ Flacon en PP
Code produit 15616155 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15616155 4 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15616155 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F1077410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    1091.06€ / 1 pièces
    Économisez 28.94€
    2% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
  • Ce flacon de 4 L en polypropylène avec couvercle contenant des raccords rapides et une détection de niveau est utilisé avec la station d’aspiration Gilson Safe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Flacon
Volume (métrique) 4 l
Comprend Couvercle avec raccords rapides et détection de niveau