Learn More
Kartell™ Portoirs pour flacons en polypropylène
Code produit 10494613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Bouteilles (1 L, jusqu'à 95 mm de diamètre)
Bouteilles (2 L, jusqu'à 120 mm de diamètre)
Positions:
4
6
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Positions Conditionnement
10494613 Bouteilles (2 L, jusqu'à 120 mm de diamètre) 4 5 pièces
10512475 Bouteilles (1 L, jusqu'à 95 mm de diamètre) 6 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10494613 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0039600
En stock
Fabriqués en polypropylène pour une stabilité optimale. Les portoirs pour flacons en polypropylène Kartell™ offrent un support solide pour le transport des flacons en laboratoire.
Fabriqués en polypropylène pour une stabilité optimale. Kartell™ Les porte-flacons en polypropylène fournissent un support solide pour le transport des flacons dans un laboratoire.
  • Deux modèles pour 6 flacons de 1 l ou 4 flacons de 2 l
  • Poignée ergonomique
  • Les supports s’empilent pour un gain de place
Spécification
Capacité Bouteilles (2 L, jusqu'à 120 mm de diamètre)
Matériau Polypropylène
Positions 4
Empilables Oui
À utiliser avec (équipement) Flacons de 2 litres :413, 326, 3261
Quantité 5/boîte
Dimensions (L x l x H) 310 x 300 x 270mm
Type de produit Portoir pour flacon