Learn More
Integra Biosciences™ PP, flacon et couvercle avec raccords rapides en PVDF et détection de niveau
Code produit 10532043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10532043 4 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10532043 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 158431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    746.00€
    621.78€ / 1 pièces
    Économisez 124.22€
    16% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Capacité métrique : 4 L
Spécification
Capacité (métrique) 4 l
Revêtement Polypropylène
Matériau Polypropylène
Type de produit Flacon de réservoir