Description
- Tige de support intégré dans le socle
- Fabrication en polypropylène
- Hauteur de la tige de support : 325 mm
- Dimensions de la base : 220 x 160 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Support pour flacon |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Dispensette™ Titrette™ |
| Dimensions (L x l x H) | 220 x 160 x 325 mm |
| Longueur (métrique) | 220 mm |
| Hauteur (métrique) | 325 mm |