Learn More
Kolmi Hopen™ Charlotte en polypropylène en sachet en PE, diamètre de 48 cm
Code produit 17730129 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Vert
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17730129 Vert 100 pièces
17710129 Blanc 100 pièces
17720129 Bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17730129 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur 70.003
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces charlottes confortables offrent un contrôle d’hygiène supplémentaire pour divers environnements industriels.
  • Un bouchon en polypropylène léger améliore le confort de l'utilisateur
  • Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
  • S’adapte aux différentes tailles de tête
Spécification
Matériau Polypropylène
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Type de conception Charlottes
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité EN ISO 9001
Type d’emballage Sachet en PE
Quantité 100/paquet
Longueur (métrique) 48 cm
Diamètre (métrique) 48 cm
Structure Cousues et élastiques
À utiliser avec (application) Processus HACCP et diverses industries